Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionate 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD79710-250MGEA
66
EUR
BLDPBD79710-250MG
BLDPBD79710-1G
Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionate 98%
Ethyl-3-(3-boronobenzamido)propionate
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₁₂H₁₆BNO₅ MW: 265,07 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115701 Núm. CAS: 850567-28-1 |