5-Amino-3-(3-bromophenyl)isoxazole 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD79667-100MGEA
39
EUR
BLDPBD79667-100MG
5-Amino-3-(3-bromophenyl)isoxazole 98%
5-Amino-3-(3-bromophenyl)isoxazole
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C
Formula:
C₉H₇BrN₂O MW: 239,0687 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD07787076 Núm. CAS: 119162-52-6 |