2-Nitro-5-picoline 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD77657-250MGEA
7
EUR
BLDPBD77657-250MG
BLDPBD77657-25G
BLDPBD77657-100G
BLDPBD77657-5G
BLDPBD77657-1G
BLDPBD77657-10G
2-Nitro-5-picoline 98%
2-Nitro-5-picoline
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₆H₆N₂O₂ MW: 138,1200 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00234182 Núm. CAS: 1074-38-0 |