3,5-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
|
|
BLDPBD7713-5GEA
101
EUR
BLDPBD7713-5G
BLDPBD7713-100MG
BLDPBD7713-250MG
BLDPBD7713-1G
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
3,5-Difluoro-DL-phenylalanine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₉F₂NO₂ MW: 201,1701 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00061308 Núm. CAS: 32133-37-2 |