5'-Chloro-2'-methoxyacetophenone 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD7701-25GEA
708
EUR
BLDPBD7701-25G
BLDPBD7701-1G
BLDPBD7701-100G
BLDPBD7701-250MG
BLDPBD7701-5G
5'-Chloro-2'-methoxyacetophenone 95%
5'-Chloro-2'-methoxyacetophenone
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₉ClO₂ MW: 184,6196 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00174339 Núm. CAS: 6342-64-9 |