2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone 98%
BLDPBD7679-1GEA 15 EUR
BLDPBD7679-1G BLDPBD7679-0.025G BLDPBD7679-5G BLDPBD7679-25G
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone 98%
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₉H₉BrO₃S
MW: 277,1350 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00673134
Núm. CAS: 50413-24-6