2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde 94%
BLDPBD7626-5GEA 170 EUR
BLDPBD7626-5G BLDPBD7626-1G BLDPBD7626-25G BLDPBD7626-250MG BLDPBD7626-10G
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde 94%
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyde
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₉H₈O₃
MW: 164,1600 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016596
Núm. CAS: 7310-95-4