2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD75567-1GEA
40
EUR
BLDPBD75567-1G
BLDPBD75567-250MG
BLDPBD75567-5G
2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide 98%
2-Hydroxy-3-methylbenzhydrazide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₈H₁₀N₂O₂ MW: 166,18 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00017052 Núm. CAS: 30991-42-5 |