3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 98+%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD75529-1GEA
88
EUR
BLDPBD75529-1G
BLDPBD75529-250MG
BLDPBD75529-100MG
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde 98+%
3-(Trifluoromethoxy)salicylaldehyde
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₈H₅F₃O₃ MW: 206,12 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03788527 Núm. CAS: 497959-31-6 |