Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid 98%
|
|
BLDPBD75437-25GEA
586
EUR
BLDPBD75437-25G
BLDPBD75437-1G
BLDPBD75437-5G
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid 98%
Tetrahydro-2H-thiopyran-4-carboxylic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₆H₁₀O₂S MW: 146,207 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09879921 Núm. CAS: 89489-53-2 |