Isoquinolin-N-oxide 97%
|
|
BLDPBD7460-1GEA
15
EUR
BLDPBD7460-1G
Isoquinolin-N-oxide 97%
Isoquinolin-N-oxide
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₉H₇NO MW: 145,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006903 Núm. CAS: 1532-72-5 |