2'-Cyanoacetanilide 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD74090-5GEA 40 EUR
BLDPBD74090-5G BLDPBD74090-1G
2'-Cyanoacetanilide 97%
2'-Cyanoacetanilide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₉H₈N₂O
MW: 160,1726 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019840
Núm. CAS: 621-03-4