2'-Trifluorometoxiacetofenona 98%

Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH

Sinónimos: 1-[2-(Trifluorométhoxy)phényl]éthane-1-one

BLDPBD7406-25GEA 100 EUR
BLDPBD7406-25G BLDPBD7406-1G BLDPBD7406-10G BLDPBD7406-5G BLDPBD7406-100G
2'-Trifluorometoxiacetofenona 98%
2'-Trifluorometoxiacetofenona

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formula: C₉H₇F₃O₂
MW: 204,15 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236320
Núm. CAS: 220227-93-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR