4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
|
|
BLDPBD74001-250MGEA
7
EUR
BLDPBD74001-250MG
BLDPBD74001-100G
BLDPBD74001-5G
BLDPBD74001-1G
BLDPBD74001-10G
BLDPBD74001-25G
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine 98%
4-Amino-2-(trifluoromethyl)pyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₆H₅F₃N₂ MW: 162,1100 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09056877 Núm. CAS: 147149-98-2 |