2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine 97%
BLDPBD73099-100GEA 246 EUR
BLDPBD73099-100G BLDPBD73099-25G BLDPBD73099-1G BLDPBD73099-10G BLDPBD73099-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine 97%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)-4-iodopyridine
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₆H₂ClF₃IN
MW: 307,44 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01862099
Núm. CAS: 505084-55-9