2-(Carboxymethyl)-1-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 98%
BLDPBD72460-250MGEA 25 EUR
BLDPBD72460-250MG BLDPBD72460-1G
2-(Carboxymethyl)-1-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid 98%
2-(Carboxymethyl)-1-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Formula: C₈H₉NO₄
MW: 183,161 g/mol
Número MDL: MFCD00044904
Núm. CAS: 83863-74-5