2-Butylimidazole 97%
|
|
BLDPBD72413-100GEA
283
EUR
BLDPBD72413-100G
BLDPBD72413-1G
BLDPBD72413-5G
BLDPBD72413-25G
2-Butylimidazole 97%
2-Butylimidazole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₇H₁₂N₂ MW: 124,1800 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00792664 Núm. CAS: 50790-93-7 |