2,4-Dichlorocinnamic acid 97%
|
|
BLDPBD7236-10GEA
24
EUR
BLDPBD7236-10G
BLDPBD7236-5G
BLDPBD7236-25G
BLDPBD7236-100G
2,4-Dichlorocinnamic acid 97%
2,4-Dichlorocinnamic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₆Cl₂O₂ MW: 217,0487 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004373 Núm. CAS: 1201-99-6 |