2-Bromo-N-methylbenzamide 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD72251-5GEA
197
EUR
BLDPBD72251-5G
BLDPBD72251-250MG
BLDPBD72251-1G
2-Bromo-N-methylbenzamide 98%
2-Bromo-N-methylbenzamide
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₈BrNO MW: 214,06 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00099250 Núm. CAS: 61436-88-2 |