4-Bromo-1-chloroisoquinoline 97%
|
|
BLDPBD7170-250MGEA
10
EUR
BLDPBD7170-0.025G
BLDPBD7170-250MG
BLDPBD7170-1G
BLDPBD7170-5G
BLDPBD7170-100MG
BLDPBD7170-25G
4-Bromo-1-chloroisoquinoline 97%
4-Bromo-1-chloroisoquinoline
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₉H₅BrClN MW: 242,4997 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00234469 Núm. CAS: 66728-98-1 |