2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
BLDPBD71598-25GEA 112 EUR
BLDPBD71598-25G BLDPBD71598-10G BLDPBD71598-5G BLDPBD71598-500G BLDPBD71598-100G BLDPBD71598-1G
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde 98%
2-Bromo-3-fluorobenzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₇H₄BrFO
MW: 203,01 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07782044
Núm. CAS: 891180-59-9