2-Aminopyridine-N-oxide 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD70960-250MGEA
61
EUR
BLDPBD70960-250MG
BLDPBD70960-1G
BLDPBD70960-100MG
2-Aminopyridine-N-oxide 98%
2-Aminopyridine-N-oxide
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₅H₆N₂O MW: 110,1139 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059168 Núm. CAS: 14150-95-9 |