Ácido 4,6-dicloroantranilico 97%

Sinónimos: Ácido 2-amino-4,6-diclorobenzoico

BLDPBD70043-250MGEA 45 EUR
BLDPBD70043-250MG BLDPBD70043-100MG
Ácido 4,6-dicloroantranilico 97%
Ácido 4,6-dicloroantranilico
Formula: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Número MDL: MFCD03618451
Núm. CAS: 20776-63-0

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR