2-Amino-4,6-dibromopyrimidine 97%
|
|
BLDPBD70039-10GEA
675
EUR
BLDPBD70039-10G
BLDPBD70039-250MG
BLDPBD70039-1G
BLDPBD70039-5G
2-Amino-4,6-dibromopyrimidine 97%
2-Amino-4,6-dibromopyrimidine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₄H₃Br₂N₃ MW: 252,8947 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09263251 Núm. CAS: 856973-26-7 |