2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine 98%
|
|
BLDPBD69480-1GEA
62
EUR
BLDPBD69480-1G
BLDPBD69480-250MG
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine 98%
2-Acetylamino-5-bromo-6-methylpyridine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₉BrN₂O MW: 229,0700 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03909755 Núm. CAS: 142404-84-0 |