4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD69246-5GEA
356
EUR
BLDPBD69246-5G
BLDPBD69246-100MG
BLDPBD69246-1G
BLDPBD69246-250MG
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester 97%
4-[3-(Dimethylamino)propoxy]benzeneboronic acid, pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₇H₂₈BNO₃ MW: 305,22 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD09702395 Núm. CAS: 627899-90-5 |