2,8-Dichloroquinoline 98%
BLDPBD68682-250MGEA 7 EUR
BLDPBD68682-250MG BLDPBD68682-25G BLDPBD68682-10G BLDPBD68682-1G BLDPBD68682-5G
2,8-Dichloroquinoline 98%
2,8-Dichloroquinoline
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₉H₅Cl₂N
MW: 198,0500 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00832077
Núm. CAS: 4470-83-1