Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')palladium(II) 98%
|
|
BLDPBD682428-1GEA
149
EUR
BLDPBD682428-1G
BLDPBD682428-250MG
BLDPBD682428-100MG
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')palladium(II) 98%
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato-O,O')palladium(II)
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₂₂H₃₈O₄Pd MW: 472,9600 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD16038137 Núm. CAS: 15214-66-1 |