2,6-Dichloroquinoline 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD68240-5GEA
69
EUR
BLDPBD68240-5G
BLDPBD68240-250MG
BLDPBD68240-1G
BLDPBD68240-25G
BLDPBD68240-100G
BLDPBD68240-10G
2,6-Dichloroquinoline 97%
2,6-Dichloroquinoline
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₉H₅Cl₂N MW: 198,0500 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03427194 Núm. CAS: 1810-72-6 |