4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD6757-1GEA 63 EUR
BLDPBD6757-1G BLDPBD6757-250MG BLDPBD6757-5G
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula: C₉H₁₁BO₄
MW: 193,99 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318119
Núm. CAS: 166316-48-9