4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD6729-1GEA
17
EUR
BLDPBD6729-1G
BLDPBD6729-10G
BLDPBD6729-250MG
BLDPBD6729-100MG
BLDPBD6729-100G
BLDPBD6729-5G
BLDPBD6729-25G
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde 98%
4,6-Dimethoxysalicylaldehyde
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₁₀O₄ MW: 182,1733 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003328 Núm. CAS: 708-76-9 |