5-Nitro-2,4-xylidine 97%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD67072-250MGEA 9 EUR
BLDPBD67072-250MG BLDPBD67072-10G BLDPBD67072-1G BLDPBD67072-25G BLDPBD67072-5G BLDPBD67072-100G
5-Nitro-2,4-xylidine 97%
5-Nitro-2,4-xylidine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,1800 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00025199
Núm. CAS: 2124-47-2