2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 96%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD6681-5GEA
18
EUR
BLDPBD6681-5G
BLDPBD6681-25G
BLDPBD6681-100G
2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde 96%
2-(2-Hydroxyethoxy)benzaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,1739 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00191449 Núm. CAS: 22042-72-4 |