2,4,6-Tribromobenzoic acid 95%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD66193-1GEA
74
EUR
BLDPBD66193-1G
BLDPBD66193-25G
BLDPBD66193-5G
BLDPBD66193-250MG
2,4,6-Tribromobenzoic acid 95%
2,4,6-Tribromobenzoic acid
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₇H₃Br₃O₂ MW: 358,8095 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059882 Núm. CAS: 633-12-5 |