5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
|
|
BLDPBD6577-1GEA
51
EUR
BLDPBD6577-1G
BLDPBD6577-5G
BLDPBD6577-0.025G
BLDPBD6577-25G
BLDPBD6577-250MG
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid 98%
5-(Ethoxycarbonyl)-2-fluorophenylboronic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₉H₁₀BFO₄ MW: 211,98 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08235094 Núm. CAS: 874219-60-0 |