2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride 96%
|
|
BLDPBD65629-25GEA
301
EUR
BLDPBD65629-25G
BLDPBD65629-250MG
BLDPBD65629-10G
BLDPBD65629-5G
BLDPBD65629-1G
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride 96%
2,3-Dihydro-1-benzofuran-5-sulphonoylchloride
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₈H₇ClO₃S MW: 218,66 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD02677703 Núm. CAS: 115010-11-2 |