2,2-Dimetoxipropionato de metilo 98%
|
|
BLDPBD64486-1GEA
21
EUR
BLDPBD64486-1G
BLDPBD64486-25G
BLDPBD64486-5G
BLDPBD64486-10G
2,2-Dimetoxipropionato de metilo 98%
2,2-Dimetoxipropionato de metilo
Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature
Formula:
C₆H₁₂O₄ MW: 148,1571 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00048066 Núm. CAS: 10076-48-9 |