1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate 98% estabilizado

Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH


Estabilización: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

BLDPBD64005-5GEA 7 EUR
BLDPBD64005-5G BLDPBD64005-25G
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate 98% estabilizado
1H,1H,3H-Hexafluorobutyl acrylate

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formula: C₇H₆F₆O₂
MW: 236,1118 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044091
Núm. CAS: 54052-90-3

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR