1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester 97%
BLDPBD626281-1GEA 31 EUR
BLDPBD626281-1G BLDPBD626281-250MG
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester 97%
1-Naphthyl boronic acid neopentyl glycol ester
Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C
Formula: C₁₅H₁₇BO₂
MW: 240,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01318167
Núm. CAS: 22871-77-8