4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
BLDPBD6251-1GEA 48 EUR
BLDPBD6251-1G BLDPBD6251-10G BLDPBD6251-250MG BLDPBD6251-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₈H₈BF₃O₃
MW: 219,95 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07363790
Núm. CAS: 149507-36-8