4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD6246-500GEA 150 EUR
BLDPBD6246-500G BLDPBD6246-1000G BLDPBD6246-25G BLDPBD6246-10G BLDPBD6246-100G BLDPBD6246-0.025G BLDPBD6246-5G
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid 98%
4-(Methylsulphonyl)-2-nitrobenzoic acid
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₈H₇NO₆S
MW: 245,2100 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01941299
Núm. CAS: 110964-79-9