2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine 97%
|
|
BLDPBD62108-250MGEA
18
EUR
BLDPBD62108-250MG
BLDPBD62108-5G
BLDPBD62108-1G
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine 97%
2-(4-Bromophenyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₁₃H₉BrN₂ MW: 273,13 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00218250 Núm. CAS: 34658-66-7 |