2-Amino-5-bromobenzoylpyridine 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD61051-100GEA 378 EUR
BLDPBD61051-100G BLDPBD61051-5G BLDPBD61051-1G BLDPBD61051-10G BLDPBD61051-25G
2-Amino-5-bromobenzoylpyridine 98%
2-Amino-5-bromobenzoylpyridine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula: C₁₂H₉BrN₂O
MW: 277,1167 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07780283
Núm. CAS: 1563-56-0