4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
BLDPBD6081-5GEA 154 EUR
BLDPBD6081-5G BLDPBD6081-1G BLDPBD6081-250MG
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile 98%
4-Amino-3-chloro-5-methylbenzonitrile
Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, Room Temperature
Formula: C₈H₇ClN₂
MW: 166,61 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041476
Núm. CAS: 158296-69-6