4'-Amino-3',5'-dichloroacetophenone 98%
|
|
BLDPBD6073-1GEA
7
EUR
BLDPBD6073-1G
BLDPBD6073-25G
BLDPBD6073-5G
BLDPBD6073-10G
BLDPBD6073-100G
4'-Amino-3',5'-dichloroacetophenone 98%
4'-Amino-3',5'-dichloroacetophenone
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₈H₇Cl₂NO MW: 204,0500 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00238535 Núm. CAS: 37148-48-4 |