1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
|
|
BLDPBD60461-250MGEA
6
EUR
BLDPBD60461-250MG
BLDPBD60461-100G
BLDPBD60461-10G
BLDPBD60461-500G
BLDPBD60461-0.025G
BLDPBD60461-1G
BLDPBD60461-25G
BLDPBD60461-5G
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-Boc-1H-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula:
C₁₄H₂₃N₂O₄B MW: 294,1544 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD05663873 Núm. CAS: 552846-17-0 |