1-Monolinoleoyl-rac-glycerol 98%
|
|
BLDPBD59687-100MGEA
150
EUR
BLDPBD59687-100MG
1-Monolinoleoyl-rac-glycerol 98%
1-Monolinoleoyl-rac-glycerol
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C
Formula:
C₂₁H₃₈O₄ MW: 354,531 g/mol Temperatura de almacenaje: Congelador |
Número MDL:
MFCD00270409 Núm. CAS: 2277-28-3 |