4-Methoxythioanisole 97%
|
|
BLDPBD59258-25GEA
97
EUR
BLDPBD59258-25G
BLDPBD59258-100G
BLDPBD59258-5G
BLDPBD59258-1G
4-Methoxythioanisole 97%
4-Methoxythioanisole
Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature
Formula:
C₈H₁₀OS MW: 154,2294 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00010587 Núm. CAS: 1879-16-9 |