4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine 95%
|
|
BLDPBD58891-100MGEA
23
EUR
BLDPBD58891-100MG
BLDPBD58891-1G
BLDPBD58891-5G
BLDPBD58891-250MG
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine 95%
4-(Propan-2-yl)-1H-pyrazol-3-amine
Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature
Formula:
C₆H₁₁N₃ MW: 125,172 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11112127 Núm. CAS: 151521-49-2 |