1H-Indazole-3-carboxaldehyde 98%
Proveedor: BLD PHARMATECH GMBH
BLDPBD58789-100GEA 1360 EUR
BLDPBD58789-100G BLDPBD58789-10G BLDPBD58789-250MG BLDPBD58789-25G BLDPBD58789-1G BLDPBD58789-5G
1H-Indazole-3-carboxaldehyde 98%
1H-Indazole-3-carboxaldehyde
Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C
Formula: C₈H₆N₂O
MW: 146,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04972468
Núm. CAS: 5235-10-9